Przejdź do
719641
(4S)-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-oxazole
97%
Synonim(y):
(S)-2-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-4-isopropyl-5,5-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, (S)-5,5-(Dimethyl)-i-Pr-PHOX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
124-128 °C
functional group
ether, phosphine
SMILES string
CC(C)[C@@H]1N=C(OC1(C)C)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28NOP/c1-19(2)24-26(3,4)28-25(27-24)22-17-11-12-18-23(22)29(20-13-7-5-8-14-20)21-15-9-6-10-16-21/h5-19,24H,1-4H3/t24-/m0/s1
InChI key
JGUZEKBWCGNHHN-DEOSSOPVSA-N
Application
(S)-5,5-(Dimethyl)-i-Pr-PHOX is a phosphinooxazoline ligand (PHOX), belongs to the class of non-C2 symmetric chiral ligand.
It can be used in:
  • The enantioselective Pd-catalyzed allylation reactions.
  • The synthesis of (R)-2-phenyl-2,5-dihydrofuran by the enantioselective Heck reaction between 2,3-dihydrofuran and phenyl triflate.
  • The allylation reaction of fluorinated allyl enol carbonates and fluorinated silyl enol ethers to prepare allylated tert α-fluoroketones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
496073CDS021861ALD00110
description
97%
description
98%
description
-
description
≥95%
assay
97%
assay
98%
assay
-
assay
≥95%
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
functional group
ether, phosphine
functional group
ether, phenyl
functional group
ether, carboxylic acid
functional group
-
mp
124-128 °C
mp
171-175 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)