Przejdź do
413674
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lanthanum triiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LaI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.62
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-465-6
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
density
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
298182449830447226
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
mp
772 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
mp
-
density
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500 ppm Trace Rare Earth Analysis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)