Merck
413224
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate
97%
Synonim(y):
1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert -butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H57N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
699.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
powder
mp
163-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
Klucz InChI
XYXJKPCGSGVSBO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)