Merck
411132
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CF3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Beilstein:
2413959
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]21/D −29°, c = 2.6 in chloroform
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
Klucz InChI
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
Chiral solvating agent used for determination of enantiomeric composition by H-NMR.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)