Przejdź do
40980
3,7-Dimethyl-1-octene
≥97.0% (GC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2CH2CH(CH3)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-635-2
Beilstein/REAXYS Number:
1719870
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
370,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.417
bp
154-156 °C (lit.)
density
0.733 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)C=C
InChI
1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
KSXTZYRIJKDCEA-UHFFFAOYSA-N
General description
(R)-3,7-dimethyl-1-octene is an optically active alkyl-α-olefin. Its copolymerization with styrene, 1-vinylnaphthalene or 2-methylstyrene by Ziegler-Natta catalysts has been reported. Preparation of copolymers of racemic and optically active 3,7-dimethyl-1-octene with ethylene in the presence of Ziegler-Natta isospecific catalysts have been studied. Polymerization of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene in the presence of heterogeneous or homogeneous isotactic specific catalysts involves highly stereospecific insertion of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene into the metal-CH3 bond.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11905939832371785
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
98%
density
0.733 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.417
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.), n20/D 1.377
refractive index
-
bp
154-156 °C (lit.)
bp
41 °C (lit.)
bp
41 °C (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)