Przejdź do
49914
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0%
Synonim(y):
1-Methyl-3-benzylimidazolium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
213,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
213,75 zł
Cena katalogowa285,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
solid
functional group
phenyl
SMILES string
[Cl-].C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.ClH/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-8,10H,9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
307645105989483
description
≥97.0%
description
≥95%
description
≥95%
description
≥97.0% (T)
assay
≥97.0%
assay
≥95%
assay
≥95%, ≥94.5% (HPLC)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
crystals
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)