Merck
407771
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
contains 0.5% BHT as stabilizer, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH=CHCOCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
liquid
zawiera
0.5% BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
fluoro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
YKYIFUROKBDHCY-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one reacts with phenylmagnesium bromide to afford ethoxy group substitution products, while it reacts with organozinc compounds to yield products arising from 1,2-addition to the carbonyl group.[1] 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one on heating with triethyl phosphite affords [4+2] cycloaddition product, 2,2,2-triethoxy 2,3-dihydro-3-ethoxy-5-trifluoromethyl-1,2λ5-oxaphospholene, which on hydrolysis affords a 2-oxo-2-hydroxy-2, 3-dihydro-3-hydroxy 5-trifluoromethyl-1,2λ5-oxaphospholen.[2] It reacts with amino to give the N-protected amino acids, which is useful for the peptide synthesis.[3]
Zastosowanie
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one may be used in the synthesis of 4-dialkylamino-1,1,1-trifluorobut-3-ene-2-ones.[4] It may be used for the synthesis of β-alkyl- or dialkylamino substituted enones bearing a CF3 group.[5]
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The interaction of 4-ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one with C-nucleophiles-organo-magnesium and-zinc compounds
Gorbunova MG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 65(1), 25-28 (1993)
Synthesis of Trifluoromethylpyrroles and Related Heterocycles from 4-Ethyloxy-1, 1, 1-trifluorobut-3-ene-2-one.
Andrew RJ and Mellor JM.
Tetrahedron, 56(37), 7267-7272 (2000)
Preparation of α, β-unsaturated ketones bearing a trifluoromethyl group and their application in organic synthesis.
Nenajdenko VG, et al.
Molecules (Basel), 2(12), 186-232 (1997)
The interaction of 4-ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one with triethyl phosphite.
Gerus II, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 90(1), 1-3 (1998)
4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2one as a new protecting reagent in peptide synthesis.
Gorbunova MG, et al.
Synthesis, 3, 207-209 (1991)