Merck
407682
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
164-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H3F3N2S/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
Klucz InChI
HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol is a heteroaromatic thioamide. Separation and quantification of a mixture of heteroaromatic thioamides (pyridine-2-thione, 5-trifluoromethylpyridine-2-thione, pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethylpyrimidine-2-thiol) by capillary zone electrophoresis has been reported.
Zastosowanie
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol may be used in the preparation of [{Pt(bzq)(μ-L)}2] [Hbzq = benzo[h]quinolone, HL = 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol], a novel half-lantern divalent complex of platinum.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stayin' Alive-Organoplatinum Complexes.
Klein A.
Inorganics , 3(2), 155-159 (2015)
Electrophoretic determination of thioamides, pyridine and pyrimidine derivatives.
Chenov'yants MS, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 68(6), 532-535 (2013)
Half-Lantern Pt (II) and Pt (III) Complexes. New Cyclometalated Platinum Derivatives.
Sicilia V, et al.
Inorganics , 2(3), 508-523 (2014)