Merck
404942
Sigma-Aldrich
Copper(II) formate hydrate
97%
Synonim(y):
Cupric formate hydrate, Formic acid copper(II) salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(HCO2)2Cu · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.58 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
ciąg SMILES
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3