Merck
40199
Sigma-Aldrich
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
THPE
Wybierz wielkość
50 ML
339,50 zł
339,50 zł
Cena katalogowa679,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
339,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
114974
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
339,50 zł
Cena katalogowa679,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
gęstość
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
COC(=O)C1CCOCC1
InChI
1S/C7H12O3/c1-9-7(8)6-2-4-10-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
CNCMVGXVKBJYNU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate may be used in the following syntheses:
  • cycloalkylamide derivatives[1]
  • tetrahydro-2-furoic chloride
  • tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In-Hae Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(6), 1752-1761 (2011-02-23)
Structure-activity relationships of cycloalkylamide compounds as inhibitors of human sEH were investigated. When the left side of amide function was modified by a variety of cycloalkanes, at least a C6 like cyclohexane was necessary to yield reasonable inhibition potency on
Han Xiao et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 260, 113962-113962 (2020-02-01)
Tris (4-hydroxyphenyl)ethane (THPE), a trisphenol compound widely used as a branching agent and raw material in plastics, adhesives, and coatings is rarely regarded with concern. However, inspection of in vitro data suggests that THPE is an antagonist of estrogen receptors (ERs).