Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.347 (lit.)
bp
113 °C/747 mmHg (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-3-5(10)11-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
DEXWRCYOMLUJRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?