Merck
397288
Sigma-Aldrich
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Synonim(y):
Al(TMHD)3
About This Item
Wzór liniowy:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: aluminum
mp
264-267 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
Klucz InChI
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)