Merck
394971
Supelco
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for GC derivatization
Synonim(y):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Beilstein:
741889
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for GC derivatization
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
tw
130-133 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
Inne uwagi
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)