Merck
394327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylaniline
96%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(CH3)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
38-40 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-4,6-dimethylaniline is an aromatic amine. It is an organic building block used in chemical synthesis. Its boiling point, freezing point, density and refractive index have been determined.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 195-195 (2015)