Merck
389234
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-indanone
≤3% solvents of recrystallization., 97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
zanieczyszczenia
≤3% solvents of recrystallization.
mp
242-244 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Oc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-5-9(6)11/h1-3,10H,4-5H2
Klucz InChI
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)