Przejdź do
388696
Polybutenes
average Mn ~920 by VPO, isobutylene >90 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2C(CH3)2-]x[-CH2CH(C2H5)-]y
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
mol wt
average Mn ~920 by VPO
feature
hydrophobic
composition
isobutylene, >90%
viscosity
200-235 cSt(100 °C)(lit.)
transition temp
pour point (ASTM D 97) −7 °C
density
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
InChI key
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Application
Hydrophobic material is derivatized to make detergents and anti-rust additives. Adds tack, flexibility and water repellency to adhesives and coatings. Contributes ′cling′ to LLDPE films. Plasticizer for polymers, lubricants and metal-working fluids.
Features and Benefits
Tackiness increases with molecular weight. Some internal double bonds may be present.
Physical form
Terminal vinyl group.
Other Notes
remainder 1- and 2-butenes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438146438189434450
description
average Mn ~920 by VPO, isobutylene >90 %
description
-
description
average Mn ~3,900
description
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
viscosity
200-235 cSt(100 °C)(lit.)
viscosity
1300 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
form
liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
density
0.89 g/mL at 25 °C
density
1 g/mL at 25 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
transition temp
pour point (ASTM D 97) −7 °C
transition temp
pour point −23 °C
transition temp
pour point −27 °C
transition temp
-
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
mol wt
average Mn ~920 by VPO
mol wt
-
mol wt
average Mn ~3,900
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polybutenes
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)