Merck
385565
Sigma-Aldrich
Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate
96%
Synonim(y):
Methyl suberyl chloride
Wybierz wielkość
1 G
127,00 zł
5 G
1617,00 zł
127,00 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
127,00 zł
5 G
1617,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)6CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
RKUPOLBFJIEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A cyclodextrin-capped histone deacetylase inhibitor.
Amin et al.
Biochemical Medicine, 23(11), 3346-3348 (2013)
Laura Forster et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 394(6), 1679-1685 (2009-06-02)
A fluorescent assay for the evaluation of inhibitors of fatty acid amide hydrolase (FAAH) is described. Microsomes from rat brain served as enzyme source. N-(2-Hydroxyethyl)-4-pyren-1-ylbutanamide was designed and synthesized as novel fluorogenic substrate. For substrate solubilization, Triton X-100 was employed.
Synthesis and properties of PI polyamide?SAHA conjugate.
Ohtsuki et al.
Tetrahedron Letters, 50(52), 7288-7292 (2009)
John Spencer et al.
ACS medicinal chemistry letters, 2(5), 358-362 (2011-05-17)
N(1)-Hydroxy-N(8)-ferrocenyloctanediamide, JAHA (7), an organometallic analogue of SAHA containing a ferrocenyl group as a phenyl bioisostere, displays nanomolar inhibition of class I HDACs, excellent selectivity over class IIa HDACs, and anticancer action in intact cells (IC(50) = 2.4 μM, MCF7
Synthesis of 1-Aminocyclopropyl-Pentanoic and-Heptanoic Acid Derivatives.
Gensini et al.
Letters in Organic Chemistry, 5(5), 328-331 (2008)