Merck
381918
Sigma-Aldrich
Copper(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
Synonim(y):
2,3-Naphthalocyanine copper(II) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H24CuN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
776.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
Dye content, 85%
λmaks.
692 nm (2nd)
-315 nm
ciąg SMILES
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Cu/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
Klucz InChI
GSLUMIUEZQSUQS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3