Merck
379441
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
98-100 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cnn(c1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-2-17-12(16)10-8-14-15(11(10)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,13H2,1H3
Klucz InChI
AYJIUOZKKTUKKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-amino-1-fenylo-4-pirazolekarboksylan etylu jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate may be used as internal standard for the GC-MS determination of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Deng et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 43(1), 73-77 (2000-11-25)
A simple, rapid and reliable method was developed to determine the concentration of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1 H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate was used as internal standard (IS) and liquid-liquid extraction using ethyl ether as