Merck
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
Synonim(y):
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H12B10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
Klucz InChI
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)