Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-347-0
MDL number:
Assay:
98%
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
165 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(=O)n1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8(14)12-6-9(7-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI key
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture
Reactant for preparation of homoallylic amines as antimicrobial agents
Reactant for preparation of pyrrole-based hydrazones as potential tuberculostatics
Reactant for synthesis of neoechinulin A and derivatives
Reactant for synthesis of substituted (Z)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-one and (Z)-(±)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-ol derivatives as potent thermal sensitizing agents
Reactant for preparation of RNA-specific live cell imaging probes E36, E144 and F22
Reactant for preparation of homoallylic amines as antimicrobial agents
Reactant for preparation of pyrrole-based hydrazones as potential tuberculostatics
Reactant for synthesis of neoechinulin A and derivatives
Reactant for synthesis of substituted (Z)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-one and (Z)-(±)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-ol derivatives as potent thermal sensitizing agents
Reactant for preparation of RNA-specific live cell imaging probes E36, E144 and F22
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde may be used to prepare the thiosemicarbazones, via condensation reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 99% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 165 °C (lit.) | mp 193-198 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group - | functional group amine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?