Merck
374903
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
gęstość
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 2,5-difluorofenylu jest arylowym fluorowanym budulcem. Jest również określany jako ester 2,5-difluorofenylowy kwasu izocyjanowego.
Zastosowanie
2,5-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of a potential antiatherosclerotic agent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V G DeVries et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(10), 2318-2325 (1989-10-01)
The discovery that a series of N,N-dialkyl-N'-arylureas were inhibitors of the ACAT enzyme has led to a structure-activity study involving the systematic modification of three sites of the urea backbone. This study culminated in the selection of N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-benzyl-N-n-butylurea (115) for