373206
Palladium
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.95% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95% trace metals basis
Postać
evaporation slug
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
śr. × dł.
0.6 cm × 0.6 cm
masa
2.4 g (one slug)
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.