Kluczowe dokumenty
372854
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mw ~200,000, PDI 3‑4
Synonim(y):
PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mw ~200,000
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.