Merck
372838
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MV 8,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Tlenek polietylenu
Wybierz wielkość
5 G
340,00 zł
250 G
961,00 zł
500 G
1790,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
340,00 zł
250 G
961,00 zł
500 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(-CH2CH2O-)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), average Mv ~8,000,000 (nominal), powder
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mv ~8,000,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
10,000-15,000 cP, 1 % in H2O(25 °C)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Elektrolit na bazie poli(tlenku etylenu) do półprzewodnikowych baterii litowych z elektrodami dodatnimi o wysokim napięciu: Badanie to ocenia rolę utleniania elektrolitu w wydajności baterii, podkreślając wyzwania i potencjalne ulepszenia dla stałych elektrolitów polimerowych na bazie PEO (Homann et al., 2020).
  • Elektrolit polimerowy bis (fluorosulfonylo) imidek/poli (tlenek etylenu) litu dla wszystkich ogniw Li-S w stanie stałym: Omawia rozwój elektrolitów polimerowych na bazie PEO dla akumulatorów litowo-siarkowych, podkreślając postępy w technologiach magazynowania energii (Judez et al., 2017).
  • Elektrolity na bazie poli(tlenku etylenu) do akumulatorów litowo-jonowych: Bada materiały na bazie PEO jako kandydatów na elektrolity półprzewodnikowe w akumulatorach litowo-jonowych, odpowiadając na wyzwania w branży pojazdów elektrycznych i przenośnej elektroniki ( He, Xie, 2015).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced
D D Smyth et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 4(1), 297-300 (1990-02-01)
Previous studies have demonstrated that Separan AP-30, a drag-reducing polymer, significantly decreased the formation of atherosclerotic plaques in rabbits fed a high-cholesterol diet. Furthermore, Separan AP-273, a polymer similar to but longer than Separan AP-30, markedly increased cardiac output in
P I Polimeni et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 14(3), 374-380 (1989-09-01)
The acute hemodynamic effects of an intravenously (i.v.) injected poly(ethylene oxide), Polyox WSR N-60K (dose 50 mg/kg), were studied in the open-chest rat anesthetized with sodium pentobarbital. The injectate is one of four drag-reducing polymers known to augment in vitro
M Patel Geeta et al.
Current drug delivery, 6(2), 159-165 (2009-05-20)
Carbamazepine indicated for the control of epilepsy, undergoes extensive hepatic first-pass metabolism after oral administration. A vaginal dosage form of carbamazepine is not commercially available. Conventional suppository having poor retention in the vaginal tract, as they are removed in a