Merck
369322
Sigma-Aldrich
2-Picoline-d7
97 atom % D
Synonim(y):
α-Picoline-d7, 2-Methylpyridine-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
BSKHPKMHTQYZBB-AAYPNNLASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)