Merck
368709
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
tw
238 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
DVXDJQKEEKXJBW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene is a fluorinated building block.
Zastosowanie
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene may be used in the preparation of N,N-dimethyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine. It may be used in the synthesis of N-methyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-METHYL-2-(2-AMINO-4-[18 F] FLUOROPHENYLTHIO) BENZYLAMINE AS SERT IMAGING AGENT.
Huang Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 52 (2009)
Grace G Shiue et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 44(12), 1890-1897 (2003-12-09)
There has been considerable interest in the development of PET radioligands that are useful for imaging serotonin transporter (SERT) in the living human brain. For the last decade, (11)C-(+)McN5652 has been the most promising PET agent for studying SERT in