Merck
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
Synonim(y):
BSCCO 2212
About This Item
Wzór liniowy:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
wielkość cząstki
5 μm
gęstość
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
Klucz InChI
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)