Merck
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −36.8°, neat
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5217 (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
Klucz InChI
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup