Merck
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysine dihydrochloride
99%
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.11
Beilstein:
4539715
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)