Merck
359726
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
99%
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Beilstein:
1711290
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −6.3°, c = 1 in acetic acid
mp
77-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)