Przejdź do
359661
H-Lys(Boc)-OH
≥95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Nε-Boc-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONH(CH2)4CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417626
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
H-Lys(Boc)-OH, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
optical activity
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
General description
H-Lys(Boc)-OH also known as Nε-Boc-L-lysine, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Application
H-Lys(Boc)-OH can be used to prepare pentafluorophenyl esters which further used to synthesize β-peptides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4762496629772054
description
≥95%
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
98%
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥95%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
128-131 °C
optical activity
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
optical activity
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)