Merck
359521
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)cyclopropane
97%
Synonim(y):
Cyclopropanemethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.12
Beilstein:
773674
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤15% water
tw
86 °C/758 mmHg (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.H2O/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H2
Klucz InChI
BIVIWWZEIMDEHV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Infrared (3500-50cm-1) spectra of gaseous and Raman (3500-50cm-1) spectra of liquid aminomethyl cyclopropane (cyclopropyl methylamine) has been reported. It was extracted by solid-phase micro extraction (SPME) from black rice grain.
Zastosowanie
(Aminomethyl)cyclopropane may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Changes in nutritional constituents, anthocyanins, and volatile compounds during the processing of black rice tea.
Wu L, et al.
Food Science and Biotechnology, 22(4), 917-923 (2013)
Conformational and structural studies of aminomethyl cyclopropane from temperature dependent FT-IR spectra of rare gas solutions and ab initio calculations.
Durig JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(39), 7713-7726 (2003)