Merck
349615
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OC2H5)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
tw
60 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
Zastosowanie
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)