Merck
339369
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
169-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
Klucz InChI
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-amino-4-(4-chlorofenylo)tiazol został użyty do przygotowania 2-chloroacetamido-4-(4-chlorofenylo)tiazolu.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Fungicidal Activity of 2-Imino-3-(4-arylthiazol-2-yl)-thiazolidin-4-ones and Their 5-Arylidene Derivatives.
Liu H-L, et al.
Molecules (Basel), 5(9), 1055-1061 (2000)