Merck
336572
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylphenol
96%
Synonim(y):
2-Amino-m-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
149-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(O)c1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Amino-3-metylofenol jest aminofenolem powstającym w wyniku inkubacji komórek szczepu E. coli JS996 indukowanych izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozydem z różnymi związkami nitroaromatycznymi.[1]
Zastosowanie
2-Amino-3-metylofenol został użyty do przygotowania ligandów Schiffa.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkateswarlu Kadiyala et al.
Applied and environmental microbiology, 69(11), 6520-6526 (2003-11-07)
The predominant bacterial pathway for nitrobenzene (NB) degradation uses an NB nitroreductase and hydroxylaminobenzene (HAB) mutase to form the ring-fission substrate ortho-aminophenol. We tested the hypothesis that constructed strains might accumulate the aminophenols from nitroacetophenones and other nitroaromatic compounds. We
Synthesis and reactivity of novel cyclometallated complexes derived from [C, N, O] terdentate ligands. Crystal structure of [Pd {2, 3, 4-(MeO) 3 C 6 HC (H)[double bond, length half m-dash] N [2-(O) C 6 H 4]}(PPh 3)].
Fernandez A, et al.
New. J. Chem., 26(4), 398-404 (2002)