332852
4-Methylcyclohexaneacetic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
ciąg SMILES
CC1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
OQZGYMRYZAKXAF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup