Merck
332550
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine
96%
Synonim(y):
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
Wybierz wielkość
5 G
275,00 zł
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
275,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2N(CH2)3NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
96%
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4283 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine was used in preparation of unlabelled N,N,N′-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIDPM).[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B Lui et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 28(3), 360-365 (1987-03-01)
In conjunction with single photon emission computed tomography (SPECT), iodine-123 (123I)-labeled N,N,N'-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIPDM) has been used clinically as a regional cerebral perfusion imaging agent. The [123I]HIPDM can be prepared by a simple aqueous exchange reaction in a kit form. We
Questions
  1. Comment est fait ce produit?
    1 answer
    1. The preparation method for this product is considered proprietary.