Kluczowe dokumenty
331783
trans-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dimethanol
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
solid
mp
203-205 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](CO)C2c3ccccc3C1c4ccccc24
InChI
1S/C18H18O2/c19-9-15-16(10-20)18-12-6-2-1-5-11(12)17(15)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-8,15-20H,9-10H2/t15-,16-,17?,18?/m1/s1
Klucz InChI
JRUAWKGGVJZZQC-MRLCAUJQSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)