Merck
330604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4633 (lit.)
bp
241-242 °C/746 mmHg (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
VSKXJRZPVDLHFY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used in the synthesis of substituted cyclohexyl carbonyl chlorides.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and evaluation of mefway analogs as ligands for serotonin 5HT1A receptors.
Thio JP, et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-7 null