Kluczowe dokumenty
306134
Tridodecylamine
technical grade, 85%
Synonim(y):
Hydrogen ionophore I
About This Item
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4578 (lit.)
tw
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
Klucz InChI
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
190 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?