Merck
304093
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H3F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
216 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reakcja Suzuki-Miyaura 1,4-dibromo-2-fluorobenzenu z kwasami aryloboronowymi daje fluorowane para-terfenyle.[1]
Zastosowanie
1,4-dibromo-2-fluorobenzen został użyty do przygotowania 1,4-bis(2-hydroksy-2-metylo-3-butynylo)-2-fluorobenzenu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
One-pot synthesis of fluorinated terphenyls by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of 1, 4-dibromo-2-fluorobenzene.
Sharif M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2810-2812 (2010)
M Levitus et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 3188-3195 (2001-04-28)
Crystals of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene 4 have a rich packing structure with four distinct molecules in the unit cell. A complex hydrogen bonding network results in the formation of cofacial trimers, cofacial dimers, and monomers within the same unit cell. Given a