Merck
298069
Sigma-Aldrich
5-Decanolide
≥98%
Synonim(y):
(±)-5-Decanolide, δ-Decanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valerolactone, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
100 ML
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
454,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Beilstein:
117520
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Pomiar optycznej dyspersji rotacyjnej i dichroizmu kołowego (+) 5-dekanolidu (tetrahydro-6-pentyl-2H-piran-2-on) został opisany[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optical rotatory dispersion and circular dichroism of d-lactones: Determination of the absolute configuration of (+) 5-decanolide and (+) 5-dodecanolide.
Korver O.
Tetrahedron, 26(10), 2391-2396 (1970)