Merck
297690
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
97%
Synonim(y):
2-Bromo-4,6-difluorobenzenamine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
41-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Klucz InChI
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup