Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Cena katalogowa564,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si]([H])(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
InChI key
ZLKSBZCITVUTSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1,1-di-tert-butyl-N-phenylsilanamine by dehydrogenative coupling with aniline in the presence of supported gold catalyst.
- Benzyloxy di-tert-butylsilane by dehydrocoupling of benzyl alcohol using NaOH as a catalyst.
- Di-tert-butyl(3-cyclohexylprop-1-yn-1-yl)silane by silylation reaction with 2-propyn-1-ylcyclohexane using alkali metal hydroxide as a catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC) | description 90 atom % D |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥99.5% (GC) | assay 97% (CP) |
| density 0.729 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.789 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.726 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.829 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 129-130 °C (lit.) | bp - | bp 88.8 °C (lit.) | bp 34-36 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| mp −38 °C (lit.) | mp - | mp −115 °C (lit.) | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
28.0 °F - closed cup
flash_point_c
-2.22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?