Kluczowe dokumenty
296260
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
269-271 °C (lit.)
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)