Merck
292478
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.10
Beilstein:
2723242
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
107-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4F2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
Klucz InChI
WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,5-difluoro-2-nitroanilina została użyta do przygotowania:
  • 2-chloro-5,6-difluorobenzimidazol[1]
  • 1-(4,5-difluoro-2-nitrofenylo)pirenu w reakcji diazotowania z azotynem izoamylu w obecności pirenu[2]
  • 5-etoksy-6-fluorobenzofuroksan[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R Zou et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(5), 811-818 (1997-02-28)
2-Chloro-5,6-difluorobenzimidazole (8) was prepared from 4,5-difluoro-2-nitroaniline (5) via successive reduction, cyclization, and diazotization reactions. 2-Chloro-5,6-dibromobenzimidazole (10) was obtained by a direct bromination of 2-chlorobenzimidazole (9) with bromine-water. 2-Chloro-5,6-diiodobenzimidazole (15) was synthesized by a stepwise transformation of the nitro functions of
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and
Synthesis of fluorinated derivatives of benzo [k] fluoranthene and indeno [1, 2, 3-cd] pyrene and 8, 9-dihydro-8, 9-epoxybenzo [k] fluoranthene.
Rice JE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(8), 1775-1779 (1988)