Merck
283517
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-fluorobenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
tw
94-95 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 3-fluorobenzoate has been used in the synthesis of [2-(3-fluorophenyl)allyl]trimethylsilane.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimisation of the allylsilane approach to C-10 deoxo carba analogues of dihydroartemisinin: synthesis and in vitro antimalarial activity of new, metabolically stable C-10 analogues.
O'Neill PM, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2682-2689 (2001)