Kluczowe dokumenty
275387
3-Fluorothiophenol
95%
Synonim(y):
3-Fluorobenzenethiol
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
95%
bp
170 °C (lit.)
gęstość
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained