Merck
272086
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC10H6CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13NO/c1-14(2)13-8-7-10(9-15)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-9H,1-2H3
Klucz InChI
XCQFZIFIUMBSAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde was used in the preparation of leuco base via reaction with 1-phenylpyrrolidine in dilute HCl.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The effects of cyclic terminal groups in di-and tri-arylmethane dyes. Part 2. 1 Steric and electronic effects in derivatives of Victoria Blue.
Guinot SG, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 297-304 (1998)